CLS710320
Pyrex® volumetric pipette, to contain, to deliver, Class A
yellow, volume 20 mL, accuracy: 0.03 mL
Synonim(y):
Corning® 7103
About This Item
Polecane produkty
Materiały
glass
Właściwości
class A
graduation
opakowanie
case of 6 ea
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7103-20
zakres pomiaru objętości
20 mL, accuracy: 0.03 mL
Długość
516 mm
pojemność
20 mL
kolor
yellow
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Pyrex® volumetric pipettes offer high precision measurement of liquids.
- Calibrated "To Contain" (bottom line) and "To Deliver" (top line) to specifications for Class A.
- Color-coded with colored graduations for easy identification.
- Calibration lines enameled onto the glass to ensure volume accuracy.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)