CLS710225
Pyrex® volumetric pipette, color-coded
blue, volume 25.0 mL, accuracy: 0.06 mL
Synonim(y):
Corning® 7102
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
glass
Właściwości
graduation
producent / nazwa handlowa
Corning 7102-25
zakres pomiaru objętości
25.0 mL, accuracy: 0.06 mL
Długość
460 mm
pojemność
25.0 mL
kolor
blue
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Większe otwory na końcówki zapewniają szybszą dostawę.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)