Kluczowe dokumenty
CLS71001
Pyrex® pipettes, Class A color-coded reusable
volume 1 mL, accuracy: 0.006 mL
Synonim(y):
pipeta
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
class A
graduation
opakowanie
case of 12 ea
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7100-1
Corning 7100
zakres pomiaru objętości
1 mL, accuracy: 0.006 mL
Długość
313 mm
pojemność
1 mL
kolor
blue
Opis ogólny
Tempered top and tip. Red graduation and markings, color-coded, ASTM E 969.
Inne uwagi
Manufactured to Class A tolerances as established by ASTM E 694 for volumetric testing and ASTM E 542 for calibration of volumetric ware.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
10435101004022536050300
10435190104022536692708
1.04351.0025
73767-1G
53319-500G
H6034-100G4061835521869
H6034-25G4061835545599
53319-25G4061833417270
1308505-200MG4061838727978
H6034-10MG4061833486818
H6034-1KG4061833800249
H6034-25KG
H3911-10KG4061834415435
H3911-25KG4061834415442
H3911-A150X4061834180357
H3911-A150XCONF4061834180364
H8000-25G4061835361342
H8000-5G4061835361366
10435100254022536050294
10435110004022536050317
10435200014027269365486
10435205004027269365042
10435210004022536906829
10435290104022536906836
73767-100MG4061832883649