Kluczowe dokumenty
CLS70980500
Pyrex® VISTA Erlenmeyer flask, narrow-mouth
capacity 500 mL
Synonim(y):
kolba erlenmeyer, kolba stożkowa, kolby erlenmeyera
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
narrow-mouth
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
opakowanie
case of 12
pack of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 70980-500
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Te wąskie kolby Erlenmeyera mają jednolitą grubość ścianek, co zapewnia odpowiednią równowagę między wytrzymałością mechaniczną a odpornością na szok termiczny. Przybliżone podziałki są wykonane trwałą niebieską emalią. Zapewniono również bardzo dużą przestrzeń do znakowania.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)