Kluczowe dokumenty
CLS70875
Pyrex® wide tip serological pipettes, reusable, color-coded
volume 5.0 mL
Synonim(y):
Corning® 7087
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
eCl@ss:
32070201
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision 0.1 mL
opakowanie
case of 12 ea
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7087-5
zakres pomiaru podziałki i dokładności
0-4.9 mL, accuracy: 0.1 mL
zakres pomiaru objętości
5.0 mL
śr. zewn. × dł.
8 mm × 350 mm
pojemność
5.0 mL
rozmiar końcówki
, Wide
Opis ogólny
Duży otwór końcówki umożliwia szybsze pobieranie i podawanie zawiesin i lepkich materiałów. Kolorowe podziałki są emaliowane na szkle. Dwa wąskie paski lub jeden szeroki pasek u góry wskazują, że pipeta jest skalibrowana "Do podania" całkowitej pojemności po wydmuchaniu ostatniej kropli.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)