Key Documents
CLS708725
Pyrex® wide tip serological pipettes, reusable, color-coded
volume 25.0 mL
Synonim(y):
Corning® 7087
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision 0.1 mL
opakowanie
case of 12 ea
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7087-25
zakres pomiaru podziałki i dokładności
0-24 mL, accuracy: 0.2 mL
zakres pomiaru objętości
25.0 mL
śr. zewn. × dł.
14 mm × 440 mm
pojemność
25.0 mL
rozmiar końcówki
, Wide
Opis ogólny
Large tip opening allows more rapid intake and delivery of suspensions and viscous materials. Colored graduations are enameled onto the glass. Two narrow bands or one wide band at the top indicate the pipet is calibrated "To Deliver" its total capacity when the last drop is blown out.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)