Kluczowe dokumenty
CLS70640500
Pyrex® VISTA volumetric flask, Class A
capacity 500 mL
Synonim(y):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 70640
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
long
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A
closure type ST stopper
opakowanie
case of 12
pack of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 70640-500
pojemność
500 mL
Cechy i korzyści
  • Kolby miarowe Pyrex® 3140, klasa A (pojemność 500 ml) zapewniają precyzyjny pomiar objętości.
  • Kolby te mają uszczelnione szyjki przystosowane do szklanych korków nr 19 Standard Taper.
  • Linia podziałki jest ostra i trwała, a duże niebieskie litery sprawiają, że napis jest łatwy do odczytania.
  • Kolby miarowe klasy A zostały wyprodukowane zgodnie z tolerancjami klasy A określonymi w normach ASTM E- 694 dla naczyń miarowych, ASTM E-542 dla kalibracji naczyń miarowych i ASTM E-288 dla kolb miarowych.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)