CLS6949M1
Corning® microscale glassware kits
With 7/10 and 14/10 joints
Synonim(y):
akcesoria do sprzętu laboratoryjnego
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Corning 6949M-1
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Komponenty Pyrex są trwałe i bezpieczne i są dostarczane ze wszystkimi niezbędnymi komponentami potrzebnymi do przeprowadzenia eksperymentów w Microscale Organic Laboratory. Stożkowe fiolki reakcyjne zawierają otwarte pokrywki i przegrody. Szklane naczynia są dostarczane w wyściełanej pianką walizce transportowej.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)