Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
Z104469
Spinbar® magnetic stir bar
PTFE-coated, octagonal, size 2 1/2 in. × 3/8 in., white
Synonim(y):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE-coated
octagonal
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37110-2128
Długość
63.5 mm
Średnica
9.5 mm
rozmiar
2 1/2 in. × 3/8 in.
kolor
white
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Spinbar® magnetic stir bar is used in conjunction with a magnetic stirring plate for uniform, consistent, and thorough mixing of chemical solutions.
- Alnico magnet encapsulated in durable and inert FDA grade polytetrafluoroethylene (PTFE) low friction coating.
- Multi-faceted-shaped bars provide a greater surface area and added turbulence for more vigorous, thorough mixing.
- Autoclave safe.
Informacje prawne
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)