Z278351
ACE 1464 Głowica nieruchoma Hickman-Hinkle
joint: ST/NS 14/10 top and bottom, head size 10 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS14/10 top and bottom
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 959962
rozmiar nasadki
10 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For conducting simple and fractional distillations. Has threaded side port with septum and cap for syringe access to well contents and an elongated section below well to accommodate the PTFE spinning band. 10 mL still has 14/10 threaded outer joint at top and 14/10 inner joint at bottom. Top outer joint supplied with cap, septum, and O-ring.
Informacje prawne
Micro/Mini-Lab is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z278351-1EA | 4061832349374 |