CLS6795170
Płyta grzewcza 1240 Scholar 170
AC/DC input 120 V AC, US 3-pin plug, plate W × L 5 in. × 5 in.
Synonim(y):
mieszadła
About This Item
Kod UNSPSC:
41102406
NACRES:
NB.76
Polecane produkty
Materiały
enameled steel plate
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
Corning 6795-170
dostępność
not available in EU
Parametry
25 °C temp. range (360 °C)
płytka szer. × dł.
5 in. × 5 in.
kolor
none
Opis ogólny
White enameled steel top plate provides heat transfer up to 360°C. Dual heat shields dissipate heat and keep the case cool to the touch.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS6795170-1EA | 4061832903859 |