BMSH3770HEUK
Benchmark Digital 7 x 7 inch Hotplate
AC/DC input 230 V, UK plug
Synonim(y):
Hotplate, stirrer, stirring, magnetic Stirrers, temperature control, stirring hotplate, hot plates, ceramic top stirrer, ceramic hotplate
About This Item
Polecane produkty
Materiały
ceramic platform
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific H3770-H-E-UK
Parametry
temp. range at Ambient +5 to 400 °C
płytka szer. × dł.
18 cm × 18 cm
Opis ogólny
Zastosowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)