Kluczowe dokumenty
CLS66402125
PYREXPLUS® Squibb separatory funnel, Pyrex® tapered stopper, PTFE stopcock
funnel capacity 125 mL
Synonim(y):
Corning® 66402
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
rozmiar kurka
2
rozmiar zatyczki
22
producent / nazwa handlowa
Corning 66402-125
pojemność lejka
125 mL
trzon śr. zewn. × dł.
10 mm × 65 mm , below stopcock
Opis ogólny
Features a protective plastic coating. Coating helps prevent glass from shattering and reduces spills. Fully autoclavable (121°C) and resistant to thermal shock.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)