Z261025
Nalgene® polypropylene copolymer separatory funnel
capacity 250 mL
Synonim(y):
lejek do separacji cieczy, urządzenie do separacji tworzyw sztucznych
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 4300-0250
pojemność
250 mL
rozmiar zamknięcia
33 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z261025-1EA | 4061832616452 |