CLS618050
Pyrex® fluted funnel, short stem
stem L 65 mm
Synonim(y):
Corning® 6180
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Corning 6180-50
trzon dł.
65 mm
śr. zewn. trzonu
8-9 mm
śr. wewn. górnej części
50 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Beaded edge. Has depressed inside flutings to decrease filtering time. 60° angle cone.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)