CLS61500500
PYREXPLUS® narrow-mouth reagent bottle, with Pyrex® ST stopper, protective coating
capacity 500 mL
Synonim(y):
Corning® 61500
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
rozmiar zatyczki
24
Właściwości
autoclavable
cap
opakowanie
pack of 1 ea
case of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 61500-500
śr. wewn. szyjki butelki
~35.5 mm
pojemność
500 mL
śr. × wys.
86 mm × 163.5 mm
dopasowywanie
45
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS61500500-6EA | 4061831675153 |
CLS61500500-1EA |