Key Documents
CLS61005
Pyrex® large long-stem funnel, plain 60° angle
Synonim(y):
Corning® 6100
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
producent / nazwa handlowa
Corning 6100-5
Długość
250 mm
śr. wewn. górnej części
122 mm
Opis ogólny
Stems are approximately 150 mm long by 15 mm O.D.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)