CLS56405
Pyrex® volumetric flask, class A with Pyrex® ST stopper
capacity 5 mL
Synonim(y):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5640
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
long
rozmiar zatyczki
8
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A
closure type ST stopper
opakowanie
case of 12
producent / nazwa handlowa
Corning 5640-5
tol. measuring range
0.02 mL
pojemność
5 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS56405-12EA | 4061831674866 |
CLS56405-1EA |