Kluczowe dokumenty
CLS5580250
Pyrex® class A volumetric flask with snap cap
capacity 250 mL
Synonim(y):
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
long
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A
closure type Snap cap
opakowanie
case of 12
pack of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 5580-250
Corning 5580
tol. measuring range
0.12 mL
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Machine-blown body sealed to heavy-bead, heavy-tubing neck for strength.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)