Kluczowe dokumenty
CLS5564025
Pyrex® class A low-actinic volumetric flask, Pyrex® ST stopper
capacity 25 mL
Synonim(y):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
long
Połączenie
joint stopper9
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type ST stopper
opakowanie
case of 12
pack of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 55640-25
Corning 55640
tol. measuring range
0.03 mL
pojemność
25 mL
Opis ogólny
Low actinic stained glass provides protection for materials sensitive to light. The protective color is an integral part of flask, which retains mechanical strength, chemical stability, and thermal resistance of Pyrex brand labware.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)