Kluczowe dokumenty
CLS4985500
Pyrex® narrow-mouth Erlenmeyer flask with screw-cap
capacity 500 mL
Synonim(y):
kolba erlenmeyer, kolby erlenmeyera
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
Materiały
borosilicate glass
narrow-mouth
phenolic cap
screw top cap
rozmiar gwintu szyjki
38-430
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap
closure type Screw cap
subdivision 50 mL
opakowanie
case of 24
pack of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 4985-500
zakres pomiaru objętości
100-500 mL
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Z odporną na uderzenia, fenolową zakrętką wyposażoną w cementowaną, obojętną wkładkę z białej gumy; odporna na sterylizację parową. Podziałka z białej emalii określająca przybliżoną pojemność. Z owalnym miejscem do oznaczania.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)