CLS4620125
Pyrex® distilling flask
capacity 125 mL
Synonim(y):
distillation flask, distilling flask, glass flasks, Corning® 4620
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
long
round bottom flask
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
opakowanie
case of 24
pack of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 4620-125
pojemność
125 mL
kolba śr. zewn. × wys.
69 mm × 214 mm
rozmiar ramienia bocznego
mm
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)