Kluczowe dokumenty
SLW4980-1L
Pyrex® Erlenmeyer flask, heavy duty, narrow neck
capacity 1,000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 4980-1L
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
Pyrex flask
flat bottom
Połączenie
joint neckNARROW-NECK
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduated
without cap
heavy duty
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 4980-1L
Wysokość
216 mm
śr. zewn. obudowy
129 mm
pojemność
1,000 mL
śr. wewn. szyjki
37 mm
rozmiar zatyczki
37
dopasowywanie
narrow neck
Opis ogólny
  • Mechanically stronger than standard flasks
  • Designed for longer life and increased user safety
  • Reinforced rims to reduce chipping and breakage
Inne uwagi
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)