Kluczowe dokumenty
CLS4320C5L
Pyrex® round-bottom heavy wall boiling flask, short neck with joint
capacity 5,000 mL, joint: ST/NS 45/50
Synonim(y):
bottom flask, flask round, round flask, Corning® 4320C
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
short
Połączenie
joint: ST/NS45/50
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard taper joint
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 4320C-5L
pojemność
5,000 mL
rozmiar szyjki
(1)
Opis ogólny
Wytrzymała kolba warzelna Pyrex zapewnia zwiększoną wytrzymałość mechaniczną. Ścianki kolby są o 25-30% grubsze niż w wersji standardowej.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)