CLS3840M
Pyrex® extraction apparatus with Allihn condenser, jointed
capacity 250 mL
Synonim(y):
Corning® 3840
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
female joint ST/NS extractor45/50
male joint ST/NS extractor24/40
producent / nazwa handlowa
Corning 3840-M
pojemność
250 mL
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)