CLS360602F
Pyrex® Buchner funnel with fritted disc
capacity 2 mL
Synonim(y):
Corning® 36060
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 3606-02F
Wysokość
70 mm
pojemność
2 mL
dysk śr.
10 mm
wielkość porów
4-5.5 μm pore size
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Especially useful where filter paper would be attacked by filtered material. Disc should not be subjected to pressure differential in excess of 1 atm. Top edge is beaded. Granular frit.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)