Kluczowe dokumenty
CLS33950LEC
Corning® PYREX® filter discs 1722 μm pore size
body diam. 45 mm, porosity 170-220 μm
Synonim(y):
Corning® 33950
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.43
Nazwa produktu
Pyrex® fritted disc, body diam. 45 mm, porosity 170-220 μm
producent / nazwa handlowa
Corning 33950-LEC
średnica obudowy
45 mm
wielkość porów
170-220 μm porosity
Opis ogólny
Designed for use in Pyrex brand extractors, where it is desirable to weigh the material extracted or where paper thimbles may be attacked by the chemicals used.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)