Kluczowe dokumenty
CLS31760250C
Pyrex® gas-washing bottle with fritted disc
capacity 250 mL, stopper joint: ST/NS 40/50
Synonim(y):
szklana butelka
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
glass cap
straight bottle
Połączenie
joint: ST/NS stopper40/50
Właściwości
cap
fritted
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 31760-250C
pojemność
250 mL
śr. × wys.
51 mm × 250 mm
śr. zewn. rurek
8 mm
wielkość porów
porositycoarse
coarse
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)