Kluczowe dokumenty
CLS314070
Pyrex® crystallizing dish
capacity 180 mL, O.D. × H ~70 mm × 50 mm
Synonim(y):
Corning® 3140
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
Corning 3140-70
śr. zewn. × wys.
~70 mm × 50 mm
pojemność
180 mL
Opis ogólny
  • Naczynie do krystalizacji Pyrex® jest idealne do przechowywania i krystalizacji.
  • Płaskie naczynia wielokrotnego użytku są odporne na temperaturę i wielokrotną sterylizację na sucho lub mokro.
  • Wzmocniony, polerowany ogniowo brzeg zapobiega odpryskom.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)