Kluczowe dokumenty
CLS306225
Pyrex® class A serialized/certified single metric scale graduated cylinder
volume 25 mL
Synonim(y):
Corning® 3062
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Właściwości
subdivision 0.2 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 3062-25
tol. measuring range
0.17 mL
pojemność
25 mL
Opis ogólny
Skalibrowany "do dostarczania".
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)