CLS304450
Pyrex® Lifetime Red™ single metric scale graduated cylinder, with double pourout
volume 50 mL
Synonim(y):
Corning® 3044
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
subdivision 1.0 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 3044-50
tol. measuring range
0.5 mL
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Calibrated "to contain". The cylinder is a Tuttle type of low form for stability.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)