CLS30422L
Pyrex® Lifetime Red™ single metric scale graduated cylinder
volume 2,000 mL
Synonim(y):
Corning® 3042
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
subdivision 20.0 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 3042-2L
tol. measuring range
12.0 mL
pojemność
2,000 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Calibrated "to contain"
- Single metric scale
- White enamel scale against red band
- Removable PE bumperguard
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.