Kluczowe dokumenty
CLS3042100
Pyrex® Lifetime Red single metric scale graduated cylinder
volume 100 mL
Synonim(y):
Corning® 3042
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Właściwości
subdivision 1.0 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 3042-100
tol. measuring range
0.6 mL
pojemność
100 mL
Opis ogólny
  • Calibrated "to contain"
  • Single metric scale
  • White enamel scale against red band
  • Removable PE bumperguard
Inne uwagi
made in accordance with ASTM E133
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)