BR13966
BRAND® Compact BLAUBRAND® Burette
class AS, DE-M, brown glass tube, volume 25 mL
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE stopcock (removable)
borosilicate glass 3.3 (Burette tube with Schellbach stripe)
brown glass tube
Właściwości
class AS DE-M
subdivision 0.05 mL
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 13966
zakres pomiaru
accuracy: ±0.03 mL
pojemność
25 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR13966-1EA | 4065267626697 |