BR701367
BRAND® sealing film for storage
DMSO-resistant, allows visual inspection
Synonim(y):
Accessories, Deep-well Plates, Plates, Sample Storage, Sealing films
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
polypropylene film
sterylność
non-sterile
Właściwości
piercable
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 701367
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This film is ideal for PCR, ELISA and sample storage. Due to its adhesive, it can be used down to - 80° C, is DMSO-resistant and resistant to common solvents.
Cechy i korzyści
• Temperature stability up to 120°C• Tight seal for minimizing evaporation• DMSO- and solvent-resistant
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)