Key Documents
CLS3026250
Pyrex® class A double metric scale graduated cylinder, with blue enamel
volume 250 mL
Synonim(y):
Corning® 3026
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Właściwości
subdivision 2.0 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 3026-250
tol. measuring range
1.0 mL
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Calibrated "to deliver".
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)