CLS300225
Pyrex® serialized/certified graduated cylinder with Pyrex® stopper
volume 25 mL
Synonim(y):
Corning® 3002
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Właściwości
subdivision 0.2 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 3002-25
tol. measuring range
0.17 mL
pojemność
25 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Skalibrowany "aby zawierać".
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS300225-1EA | 4061833874684 |