Kluczowe dokumenty
Z325767
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, calibrated to contain
capacity 0.1 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Materiały
AR-Glas®
Właściwości
class A
graduation
subdivision 0.001 mL
supplementary to DIN range
opakowanie
pack of 12
producent / nazwa handlowa
BRAND 27702
zakres pomiaru
accuracy: 0.001 mL
Długość
360 mm
pojemność
0.1 mL
Opis ogólny
AR-GLAS®. Granice błędu i podział zgodnie z normą DIN 12689. Długość 360 mm. Wszystkie pipety z podziałką BLAU1191 są dostarczane z numerem partii i dołączonym jednym certyfikatem partii na jednostkę opakowania producenta. Na żądanie dostępne są certyfikaty kalibracji indywidualne lub DAkkS.
Inne uwagi
BR27702 (Indie)
Informacje prawne
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.