CLS294775X38
Corning® microscope slides, plain
L × W 75 mm × 38 mm
Synonim(y):
microscope slides
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.16
Polecane produkty
Materiały
soda-lime glass
sterylność
non-sterile
opakowanie
box of 72 (slides)
producent / nazwa handlowa
Corning 2947-75X38
dł. × szerokość
75 mm × 38 mm
grubość
0.90-1.10 mm
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Te szkiełka mikroskopowe Corning o wymiarach 75 x 38 mm są wykonane z białego szkła wodnego, aby zmaksymalizować przejrzystość i nie są matowe. Szkiełka mają grubość od 0,9 do 1,10 mm.
Produkty są pakowane w pudełka 1/2 brutto (po ok. 72 szkiełka).
5 brutto = 10 pudełek (łącznie 720 szkiełek).
Produkty są pakowane w pudełka 1/2 brutto (po ok. 72 szkiełka).
5 brutto = 10 pudełek (łącznie 720 szkiełek).
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)