Key Documents
CLS2400300
Pyrex® Liebig condenser with top and bottom joints
jacket L 300 mm, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Corning® 2400
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: ST/NS24/40
producent / nazwa handlowa
Corning 2400-300
dostępność
not available in EU (Not available in EU countries)
dł. osłony
300 mm
Opis ogólny
With drip-tip. Large-capacity water jacket cools efficiently.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)