Kluczowe dokumenty
CLS215519
Pyrex® distilling column
L 283 mm, joint: ST/NS 19/22
Synonim(y):
Corning® 2155
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: ST/NS19/22
producent / nazwa handlowa
Corning 2155-19
Długość
283 mm
Opis ogólny
Drip-tip. Simple design, particularly useful in fractionations.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)