SYNC179200
Synthware™ water jacketed distillation column with indents to support packing material
joint: ST/NS 19/22, jacket H 200 mm
Synonim(y):
Synthware C179200, szklana kolumna destylacyjna z płaszczem
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS19/22
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware C179200
wys. osłony
200 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wgłębienia w dolnej części do podtrzymywania materiału uszczelniającego. Płaszcz umożliwia wykorzystanie kolumny jako skraplacza.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)