CLS159613L
Pyrex® graduated solution bottle
capacity 13.25 L
Synonim(y):
szklana butelka
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
Corning 1596-13L
pojemność
13.25 L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Butelki z podziałką Pyrex® najlepiej nadają się do przechowywania próbek i przygotowywania mediów.
- Z czarną emalią z podwójną skalą (litry i galony) z podziałką co 500 ml.
- Butelki mogą być sterylizowane zarówno suchym gorącym powietrzem, jak i parą.
- Szyjki są obrobione w celu zwiększenia wytrzymałości mechanicznej i jednolitego dopasowania korka.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS159613L-4EA | 4061833881491 |
CLS159613L-1EA |