Kluczowe dokumenty
CLS159512
Pyrex® solution bottle
capacity 45,500 mL, Carboy shape
Synonim(y):
glass bottle
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Właściwości
autoclavable
cap: no
opakowanie
case of 1 ea
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 1595-12
dostępność
not available in EU
śr. wewn. szyjki butelki
~31 mm
pojemność
45,500 mL
śr. × wys.
406 mm × 584 mm
Opis ogólny
These Pyrex bottles are designed for storage of solutions and are ideal for media preparation. Necks are tooled to increase mechanical strength and for uniform stopper fit.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)