Kluczowe dokumenty
DWK14395-10000
KIMBLE® KIMAX® Media bottle
with cap, round transparent borosilicate glass bottle, bottle capacity (10,000 mL), non-sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
blue polypropylene cap
round transparent borosilicate glass bottle
sterylność
non-sterile
Właściwości
with cap
opakowanie
case of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble® 14395-10000
pojemność butelki
(10,000 mL)
dopasowywanie
GL 45 neck
GL 45
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Butelki na pożywki GL 45 są idealne do ogólnych zastosowań laboratoryjnych, w tym do mieszania, przechowywania lub transportu pożywek, chemikaliów lub rozpuszczalników.
- Ulepszona podziałka i miejsce znakowania wykonane z odpornej chemicznie białej emalii
- Otwór o średnicy wewnętrznej 30 mm
- Autoklawowalne
- Dostarczane bez zakrętek lub z zakrętkami bez wkładki z gwintem GL 45
- Wymienny, przezroczysty (naturalny), niekapiący pierścień z polipropylenu jest dołączony do każdej butelki
- Wykonane z 33-warstwowego szkła borokrzemianowego o niskiej ekstrakcji, zgodnego z wymogami USP typu I i ASTM E438, typ I, klasa A
Cechy i korzyści
- Ulepszona podziałka i miejsce znakowania wykonane z odpornej chemicznie białej emalii
- Otwór o średnicy wewnętrznej 30 mm
- Możliwość sterylizacji w autoklawie
- Dostarczane bez zakrętek lub z zakrętkami bez wkładki z gwintem GL 45
- Wykonane z 33-warstwowego szkła borokrzemianowego o niskiej ekstrakcji, zgodnego z wymogami USP Typ I i ASTM E438, Typ I, Klasa A
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)