Z260789
Nalgene® fluorinated carboys with spigot
capacity 20 L (5 gal)
Synonim(y):
butelki nalgene, butle, pojemniki nalgene
About This Item
Kod UNSPSC:
41121820
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene DS2327-0050
wys. × szer. × dł.
381 mm × 219 mm × 318 mm
pojemność
20 L (5 gal)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Rectangular carboys for dispensing a variety of solvents. The fluorinated HDPE surface provides improved barrier properties and reduced solvent absorption and penetration. Graduations are molded in L and gal. Closure size (mm): 100.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z260789-1EA | 4061832616384 |