Kluczowe dokumenty
Z260770
Sigma-Aldrich
Nalgene® fluorinated carboys with spigot
capacity 9 L (2.3 gal)
Synonim(y):
butelki naglene, butle, pojemniki nalgene
About This Item
Kod UNSPSC:
41121820
NACRES:
NB.35
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene DS2327-0020
wys. × szer. × dł.
343 mm × 146 mm × 216 mm
pojemność
9 L (2.3 gal)
Opis ogólny
Rectangular carboys for dispensing a variety of solvents. The fluorinated HDPE surface provides improved barrier properties and reduced solvent absorption and penetration. Graduations are molded in L and gal. Closure size (mm): 100.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z260770-1EA4061832616360