Kluczowe dokumenty
TMO2320-0050
Nalgene® rectangular carboy
high-density polyethylene, volume 20 L, case of 4 ea
Synonim(y):
butle, nalgene carboys
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Materiały
high-density polyethylene
polypropylene screw closure
rectangular
Połączenie
top Joints threaded neck (100-415)
opakowanie
case of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 2320-0050
śr. wewn. szyjki
86 mm
pojemność
20 L
20000 mL
Opis ogólny
Molded-in graduations in liters and gallons. Built-in shoulder loops with a stainless steel bail handle attached. Wide-mouth opening (100 mm)
Cechy i korzyści
  • Z kranikiem i zakrętką wykonaną z polipropylenu i uszczelką TPE
  • Szeroki otwór na szyjkę umożliwia łatwe napełnianie, dekantację i czyszczenie karbidu
  • Wbudowane podziałki co 1 galon lub 5 l ułatwiają dozowanie Uchwyt ze stali nierdzewnej ułatwia transport kanistrów
  • Jednoczęściowe mocowanie kranu zapewnia stabilność i ochronę przed wyciekami.
  • Kran jest dostarczany z praktycznym adapterem węża do szerokiego zakresu zastosowań
  • Prostokątny kształt oszczędza cenne miejsce na stole laboratoryjnym
  • Podziałka/szczelność†
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
TMO2320-00504061841581055