Kluczowe dokumenty
BR130874
BRAND® storage bottle
volume 10 L, narrow neck
Synonim(y):
Bottles, Storage Bottles
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
high-density polyethylene
narrow-mouth bottle
round bottle
white bottle
Połączenie
joint threaded neck
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 130874
pojemność
10 L
10 L
10000 mL
śr. × wys.
210 mm × 420 mm
Opis ogólny
With screw cap and carrying handle.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)