Kluczowe dokumenty
CLS1500250
Corning® narrow mouth reagent bottle with Pyrex® ST stopper
capacity 250 mL, stopper joint: 19
Synonim(y):
butelka, butelka na media, butelka pyrex
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
Połączenie
joint: stopper19
Właściwości
cap
opakowanie
pack of 1 ea
case of 36 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 1500-250
śr. wewn. szyjki butelki
~31 mm
pojemność
250 mL
śr. × wys.
70 mm × 131.5 mm
dopasowywanie
45
Opis ogólny
Te wąskie butelki Pyrex do przechowywania odczynników mają solidne szlifowane szyjki ze standardowymi stożkowymi korkami.
Cechy i korzyści
  • Butelka na odczynniki1240 z wąskim otworem i korkiem Pyrex® ST jest wykonana ze szkła borokrzemowego typu I klasy A o niskiej rozszerzalności.
  • Wytrzymuje wielokrotne standardowe cykle autoklawowania w temperaturze 121°C pod ciśnieniem 15 psi przez 15 minut.
  • Pojemność - 250 ml.
  • Wymiary produktu - 72 mm średnicy zewnętrznej x 132 mm wysokości (bez korka).
  • Nie zawiera materiałów pochodzenia zwierzęcego.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)